Imprimer
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 632 EUR
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03792760
Numéro CAS: 444143-44-6