Imprimer
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910599-1G OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA 754 EUR
APOSOR910599-1G APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Formule: C₉H₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176559
Numéro CAS: 6941-16-8