Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22421518 Numéro CAS: 113053-51-3 |