Imprimer
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910557-1G OR910557-25G OR910557-5G
APOSOR910557-1GEA 145 EUR
APOSOR910557-1G APOSOR910557-25G APOSOR910557-5G
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21123473
Numéro CAS: 1403483-81-7