Imprimer
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910400-1G OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA 132 EUR
APOSOR910400-1G APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981621
Numéro CAS: 40611-74-3