Imprimer
(3R)-3-Ethoxypyrrolidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910377-100MG OR910377-1G OR910377-250MG
APOSOR910377-100MGEA 161 EUR
APOSOR910377-100MG APOSOR910377-1G APOSOR910377-250MG
(3R)-3-Ethoxypyrrolidine hydrochloride 95%
(3R)-3-Ethoxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858548
Numéro CAS: 164790-65-2