Imprimer
Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910254-1G OR910254-5G
APOSOR910254-1GEA 0 EUR
APOSOR910254-1G APOSOR910254-5G
Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate 97%
Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967357
Numéro CAS: 17827-60-0