Imprimer
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 145 EUR
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237196
Numéro CAS: 1311197-84-8