Imprimer
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 174 EUR
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formule: C₅H₆ClNS
Poids moléculaire: 147.626 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817473
Numéro CAS: 98025-12-8