6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11976188 Numéro CAS: 851916-84-2 |