Imprimer
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 456 EUR
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12192641
Numéro CAS: 15754-60-6