Imprimer
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910093-1G OR910093-5G
APOSOR910093-1GEA 109 EUR
APOSOR910093-1G APOSOR910093-5G
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole
Formule: C₉H₁₈N₂OSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405511
Numéro CAS: 133560-57-3