Imprimer
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910074-1G OR910074-250MG OR910074-5G
APOSOR910074-1GEA 78.3 EUR
APOSOR910074-1G APOSOR910074-250MG APOSOR910074-5G
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02029025
Numéro CAS: 142890-12-8