Imprimer
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-imidazole
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 637 EUR
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Formule: C₅H₇BrN₂
Poids moléculaire: 175.026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23378484
Numéro CAS: 861325-16-8