Imprimer
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909850-1G OR909850-5G
APOSOR909850-1GEA 145 EUR
APOSOR909850-1G APOSOR909850-5G
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272438
Numéro CAS: 203626-37-3