Imprimer
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909804-1G OR909804-250MG
APOSOR909804-1GEA 364 EUR
APOSOR909804-1G APOSOR909804-250MG
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01685973
Numéro CAS: 1882-77-5