2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18398370 Numéro CAS: 121001-06-7 |