tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
Formule:
C₈H₁₆ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20624610 Numéro CAS: 220074-38-4 |