Imprimer
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909734-1G OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA 364 EUR
APOSOR909734-1G APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formule: C₅H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21195618
Numéro CAS: 125001-10-7