Imprimer
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909719-10G OR909719-1G OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA 899 EUR
APOSOR909719-10G APOSOR909719-1G APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923696
Numéro CAS: 76322-78-6