Imprimer
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 27.7 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953372
Numéro CAS: 858643-92-2