Imprimer
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909668-1G OR909668-5G
APOSOR909668-1GEA 0 EUR
APOSOR909668-1G APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16658044
Numéro CAS: 133261-06-0