Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13175183 Numéro CAS: 273-97-2 |