Imprimer
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909632-10G OR909632-1G OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA 502 EUR
APOSOR909632-10G APOSOR909632-1G APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₉H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03764730
Numéro CAS: 79050-49-0