Imprimer
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 219 EUR
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16820170
Numéro CAS: 1249752-31-5