Imprimer
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909600-10G OR909600-1G OR909600-5G
APOSOR909600-10GEA 754 EUR
APOSOR909600-10G APOSOR909600-1G APOSOR909600-5G
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
2-Isobutanoyl-3-picoline
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16087791
Numéro CAS: 1247742-50-2