Imprimer
2-Propanoyl-3-picoline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Methylpyridin-2-yl)propan-1-one
OR909599-1G OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA 219 EUR
APOSOR909599-1G APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16087790
Numéro CAS: 917872-34-5