Imprimer
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909590-1G OR909590-5G
APOSOR909590-1GEA 163 EUR
APOSOR909590-1G APOSOR909590-5G
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21105448
Numéro CAS: 1378390-62-5