Imprimer
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909573-1G OR909573-25G OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA 145 EUR
APOSOR909573-1G APOSOR909573-25G APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₃H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09063237
Numéro CAS: 204142-42-7