Imprimer
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909559-1G OR909559-5G
APOSOR909559-1GEA 168 EUR
APOSOR909559-1G APOSOR909559-5G
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174842
Numéro CAS: 73058-14-7