Imprimer
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 574 EUR
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Formule: C₉H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17212483
Numéro CAS: 99286-44-9