Imprimer
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909505-100G OR909505-25G
APOSOR909505-100GEA 435 EUR
APOSOR909505-100G APOSOR909505-25G
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃N·ClH
Poids moléculaire: 171.667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383689
Numéro CAS: 854181-94-5