Imprimer
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909488-10G OR909488-1G OR909488-5G
APOSOR909488-10GEA 754 EUR
APOSOR909488-10G APOSOR909488-1G APOSOR909488-5G
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02707887
Numéro CAS: 77557-01-8