Imprimer
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909486-1G OR909486-25G OR909486-5G
APOSOR909486-1GEA 132 EUR
APOSOR909486-1G APOSOR909486-25G APOSOR909486-5G
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094683
Numéro CAS: 2109-72-0