Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12923844 Numéro CAS: 4277-64-9 |