Imprimer
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909424-1G OR909424-25G OR909424-5G
APOSOR909424-1GEA 109 EUR
APOSOR909424-1G APOSOR909424-25G APOSOR909424-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20231456
Numéro CAS: 5181-06-6