Imprimer
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909413-10G OR909413-1G OR909413-5G
APOSOR909413-10GEA 754 EUR
APOSOR909413-10G APOSOR909413-1G APOSOR909413-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Poids moléculaire: 195.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00522616
Numéro CAS: 24051-35-2