Imprimer
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909407-1G OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA 154 EUR
APOSOR909407-1G APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699415
Numéro CAS: 23145-05-3