Imprimer
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909288-1G OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA 253 EUR
APOSOR909288-1G APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Formule: C₉H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03064901
Numéro CAS: 5382-30-9