Imprimer
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909248-1G OR909248-5G
APOSOR909248-1GEA 35.8 EUR
APOSOR909248-1G APOSOR909248-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00455267
Numéro CAS: 143328-24-9