Imprimer
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 261 EUR
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈BrNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00193063
Numéro CAS: 61858-39-7