Imprimer
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 207 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Poids moléculaire: 208.065 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18250651
Numéro CAS: 1440520-87-5