Imprimer
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Pyridin-2-yl)phenylboronic acid, (4-(Pyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 74.1 EUR
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₀BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17013972
Numéro CAS: 170230-27-0