Imprimer
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR908409-100MG OR908409-1G OR908409-250MG OR908409-2.5G OR908409-5G
APOSOR908409-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR908409-100MG APOSOR908409-1G APOSOR908409-250MG APOSOR908409-2.5G APOSOR908409-5G
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
5-Hydroxypridine-3-boronic acid
Formule: C₅H₆BNO₃
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189132
Numéro CAS: 1208308-11-5