Imprimer
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908389-1G OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA 202 EUR
APOSOR908389-1G APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697415
Numéro CAS: 911210-48-5