Imprimer
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908345-1G OR908345-5G
APOSOR908345-1GEA 109 EUR
APOSOR908345-1G APOSOR908345-5G
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
(2-Ethynylphenyl)boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697431
Numéro CAS: 905926-85-4