Imprimer
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 335 EUR
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₇BO₂
Poids moléculaire: 156.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212462
Numéro CAS: 105869-43-0