Imprimer
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Methoxy-2-Methylphenylboronic acid, (5-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR908297-1G OR908297-250MG
APOSOR908297-1GEA 194 EUR
APOSOR908297-1G APOSOR908297-250MG
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 165.982 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425973
Numéro CAS: 617689-07-3