Imprimer
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 948 EUR
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22544349
Numéro CAS: 1205514-72-2