Imprimer
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908142-1G OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA 75.4 EUR
APOSOR908142-1G APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01168919
Numéro CAS: 20876-99-7